4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32530.22EA 171 EUR
H32530.22
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98%
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Formule: C₁₃H₈FNO
MW: 213,21 g/mol
Smeltpunt: 67…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01815090
CAS nummer: 215589-24-5