3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%, JRD
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
XXXXJRD-2545.5G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%, JRD
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule:
C₈H₂ClF₄N MW: 223,55 g/mol Smeltpunt: 46…48 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11519382 CAS nummer: 186517-00-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |