4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H33218.06EA 135 EUR
H33218.06 H33218.03
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215,17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13196579
CAS nummer: 1206593-22-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III