1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B20085.03EA 21.94 EUR
B20085.03 B20085.06
1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥97%
1-Bromo-4-hexyloxybenzene
Formule: C₁₂H₁₇BrO
MW: 257,18 g/mol
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173753
CAS nummer: 30752-19-3