1-Bromo-4-pentyloxybenzene ≥98%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12614.06EA 49.3 EUR
A12614.06
1-Bromo-4-pentyloxybenzene ≥98%
1-Bromo-4-pentyloxybenzene
Formule: C₁₁H₁₅BrO
MW: 243,15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156123
CAS nummer: 30752-18-2