3-Ethoxysalicylaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20702.30EA 138 EUR
B20702.30 B20702.18
3-Ethoxysalicylaldehyde ≥97%
3-Ethoxysalicylaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kookpunt: 263…264 °C
Smeltpunt: 66…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003323
CAS nummer: 492-88-6
EINECS: 207-765-1