2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H26464.09EA
292
EUR
H26464.09
H26464.03
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile ≥97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Formule:
C₇H₂Cl₂FN MW: 190,00 g/mol Smeltpunt: 44…47 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03840469 CAS nummer: 128593-93-1 EINECS: None UN: 3439 ADR: 6.1,III |