4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33363.03EA 96.6 EUR
H33363.03 H33363.06
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,11 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687173
CAS nummer: 1242250-37-8