4-(2-Methoxyethyl)phenol ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23548.09EA 44.9 EUR
B23548.09 B23548.18
4-(2-Methoxyethyl)phenol ≥98%
4-(2-Methoxyethyl)phenol
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Smeltpunt: 43…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017537
CAS nummer: 56718-71-9
EINECS: 260-354-9