Homophthalic anhydride ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15538.18EA 220 EUR
A15538.18 A15538.09
Homophthalic anhydride ≥97%
Homophthalic anhydride
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Smeltpunt: 140…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006894
CAS nummer: 703-59-3
EINECS: 211-873-4