DL-Glutamic acid monohydrate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A17719.14EA
30.7
EUR
A17719.14
A17719.36
A17719.22
DL-Glutamic acid monohydrate ≥99%
DL-Glutamic acid monohydrate
Formule:
C₅H₉NO₄·1H₂O MW: 165,15 g/mol (147,13 anhy) Smeltpunt: ∼ 200 °C (ontbinding) Dichtheid: 1,460 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00150703 CAS nummer: 19285-83-7 EINECS: 210-522-2 |