Methyl-3,5-dibromosalicylate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25077.22EA
154
EUR
B25077.22
B25077.14
Methyl-3,5-dibromosalicylate ≥98%
Methyl-3,5-dibromosalicylate
Formule:
C₈H₆Br₂O₃ MW: 309,94 g/mol Smeltpunt: 150…152 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017534 CAS nummer: 21702-79-4 |