Indium(III) hydroxide ≥99.998%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
11855.18EA
401
EUR
11855.18
11855.09
Indium(III) hydroxide ≥99.998%
Indium(III) hydroxide
Formule:
H₃InO₃ MW: 165,84 g/mol Smeltpunt: 150 °C (-H₂O) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011056 CAS nummer: 20661-21-6 EINECS: 243-947-7 |