Gadolinium nitride ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
46709.06EA
149
EUR
46709.06
46709.03
Gadolinium nitride ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis)
Gadolinium nitride
Formule:
GdN MW: 171,26 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00049943 CAS nummer: 25764-15-2 EINECS: 247-250-9 |