3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12750.06EA 205 EUR
A12750.06 A12750.14 A12750.03
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₃N₃
MW: 139,20 g/mol
Smeltpunt: 75…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067987
CAS nummer: 82560-12-1
EINECS: 450-360-1