Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
EHERC16173010EA 243 EUR
EHERC16173010
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Formule: C₂₄H₃₄D₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143759
CAS nummer: 93951-87-2