3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥94%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H31679.MDEA 39.3 EUR
H31679.MD H31679.03
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥94%
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₃
MW: 268,62 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025398
CAS nummer: 916420-74-1