2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33477.03EA 154 EUR
H33477.03 H33477.MD
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole
Formule: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399698
CAS nummer: 1261444-86-3