2,2'-Oxydiethanol ≥99.0%, Reagent Grade
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
0194-1LEA 196 EUR
0194-1L
2,2'-Oxydiethanol ≥99.0%, Reagent Grade
2,2'-Oxydiethanol
Formule: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Kookpunt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 123 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002882
CAS nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/97/2297797.jpg
Order Now
Specification Test Results
Color (APHA) ≤10
Purity ≥99%
Refractive Index 1.445 – 1.450