Magnetische roerder met verwarmingsplaat, meerdere roerplaatsen, RT 5/10/15
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442-0955EA 0 EUR
442-0955 442-0956 442-0957 442-0958 442-0953 442-0954 442-0960 431-0239 442-0959
Magnetische roerder met verwarmingsplaat, meerdere roerplaatsen, RT 5/10/15
Roerders Magnetische roerders met verwarmingsplaat, meerdere posities
Digitale magnetische roerders met verwarmingsplaat met meerdere posities (5, 10 of 15 roerplaatsen), ontworpen voor synchroon roeren en geschikt voor continue werking. Met de slijtagevrije magnetische spoelen is geluidloos en gelijkmatig roeren mogelijk op alle posities. Screening is mogelijk onder reproduceerbare omstandigheden. De oppervlaktetemperatuur is traploos instelbaar tot maximaal 120 °C, waardoor een maximale mediumtemperatuur van 70 °C (afhankelijk van het type vat) wordt bereikt. Toerental blijft constant, ongeacht wisselende belasting.
  • Homogene temperatuurverdeling over de gehele verwarmingsplaat
  • Instelbare en draaibare werking
  • De ecomodus zorgt ervoor dat het roeren niet tot verhitting van het oppervlak van de verwarmingsplaat leidt
  • Weergave van foutcodes en eenvoudige bediening met aanraaktoetsenbord
  • Snelheid instelbaar in stappen van 10 min⁻¹
Beschermingsklasse IP conform DIN EN 60529: IP 40.