Elektronische roerders, EUROSTAR 20 digital, EUROSTAR 20 high speed digital en EUROSTAR 40 digital
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
441-0333EA 860 EUR
441-0333 441-0332 441-0331 441-0107 441-0315 441-0106 441-0314 441-0105 441-0313
Elektronische roerders, EUROSTAR 20 digital, EUROSTAR 20 high speed digital en EUROSTAR 40 digital
Roerders Bovenroerders
Laboratoriumroerders die zijn ontworpen voor eenvoudige roertaken voor hoeveelheden tot 15 of 25 L (EUROSTAR 20 digital en EUROSTAR 40 digital) of voor intensieve roertaken voor hoeveelheden tot 20 L (EUROSTAR 20 high speed digital). Dankzij de microprocessorgestuurde technologie passen de roerders de snelheid automatisch aan binnen het toerentalbereik van 0/30 tot 2000 min⁻¹ (of 0/150 tot 6000 voor het high speed-model). Veiligheidscircuits zorgen voor automatische uitschakeling bij beveiliging tegen afslaan en bij overbelasting. De werkelijke assnelheid en de vooraf ingestelde snelheid worden constant bewaakt en afwijkingen worden automatisch gecorrigeerd. Dit garandeert een constante snelheid, zelfs als de viscositeit van monsters varieert.
  • Digitaal snelheidsdisplay
  • Traploos instelbaar toerental
  • Insteekbare roerstaven
  • Bescherming tegen overbelasting en bij overbelasting kunnen eenheden gedurende korte tijd worden gebruikt
  • Compacte behuizing en stille werking
  • Weergave van foutcodes
Certificaten: Beschermingsklasse IP conform DIN EN 60529: IP 40
Bestelinformatie: Wordt geleverd zonder accessoires; er is een ruime keuze aan accessoires beschikbaar die afzonderlijk kunnen worden besteld.