VWR® Oslo, Veiligheidsbril
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Oslo
111-0932EA 6.2 EUR
111-0932
VWR® Oslo, Veiligheidsbril
Brillen
Veiligheidsbril met rondom heldere lens van polycarbonaat en indirecte ventilatie.
  • Coating voor anti-kras en anti-damp
  • Geïntegreerde zijschermen
  • Bescherming bovenaan
  • Brillenpoten verstelbaar in lengte
Gewicht: 35 g
Certificaten: Voldoet aan EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (frame); VWR® 2C-1,2 1 FT (lens)