Oorkappen, Peltor™ Optime™ III
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Peltor™ Optime™
111-1085EA 53.3 EUR
111-1085 111-2202 111-1083
Oorkappen, Peltor™ Optime™ III
Oorkappen Lawaaiwerende oorkappen
Deze oorkappen zijn ontworpen voor gebruik in uiterst lawaaiige omgevingen, vooral op plaatsen waar er veel laagfrequente geluiden voorkomen. De bescherming is gebaseerd op een technologie met een dubbel omhulsel, dit minimaliseert de resonantie in het houderomhulsel wat resulteert in maximale demping van hoge frequenties.
  • De brede afdichtingsringen gevuld met zacht kunststofschuim zorgen voor een optimale pasvorm en een lage contactdruk
  • Goede spraakverstaanbaarheid
  • De eenvoudig te vervangen kussentjes en inzetstukken helpen om ze hygiënisch schoon te houden
  • De versie met helmmontage is ontworpen voor een breed gamma industriële veiligheidshelmen
SNR: 35 dB (hoofdband/nekband); 34 dB (helmmontage)
Certificaten: EN 352-1:1993 (nekband versie); EN 352-3:2002 (helmmontage versie)
Opgelet: *Geschikt voor alle Peltor™ helmen, behalve G2000