Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
J64449.22EA 61.9 EUR
J64449.22 J64449.36 J64449.14
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate
Formule: C₇H₆NNaO₃·2H₂O
MW: 211,14 g/mol (175,12 anhy)
Smeltpunt: 250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064392
CAS nummer: 6018-19-5
EINECS: 205-091-2