3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H51713.03EA 230.88 EUR
H51713.03
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₅BBrF₃O₂
MW: 350,97 g/mol
Smeltpunt: 50…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12405333
CAS nummer: 479411-92-2