3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52989.03EA
278
EUR
H52989.03
H52989.MD
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule:
C₉H₁₀BF₃O₃ MW: 233,98 g/mol Smeltpunt: 173…176 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08056361 CAS nummer: 871332-96-6 |