Zirconium diboride ≥99.5%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
12140.18EA 138 EUR
12140.18 12140.30
Zirconium diboride ≥99.5%
Zirconium diboride
Formule: B₂Zr
MW: 112,84 g/mol
Smeltpunt: 3000 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064648
CAS nummer: 12045-64-6
EINECS: 234-963-5
UN: 3178
ADR: 4.1,III