trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21742.30EA
528
EUR
B21742.30
B21742.09
B21742.18
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157,21 g/mol Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001466 CAS nummer: 1197-18-8 EINECS: 214-818-2 |