Furfuryl methyl disulphide for synthesis
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43860.0005EA 69 EUR
8.43860.0005 8.43860.0025
Furfuryl methyl disulphide for synthesis
Furfuryl methyl disulphide
Formule: C₆H₈OS₂
MW: 160,2571 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012326
CAS nummer: 57500-00-2
EINECS: 260-773-7