Furfuryl methyl sulphide ≥98%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21691.22EA 167 EUR
B21691.22 B21691.14 B21691.06
Furfuryl methyl sulphide ≥98%
Furfuryl methyl sulphide
Formule: C₆H₈OS
MW: 128,19 g/mol
Kookpunt: 170…173 °C
Dichtheid: 1,070
Vlampunt: 63 °C (145 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009604
CAS nummer: 1438-91-1
EINECS: 215-874-0