Benzothiazol-2-ol ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16648.06EA 36.8 EUR
A16648.06 A16648.14
Benzothiazol-2-ol ≥98%
Benzothiazol-2-ol
Formule: C₇H₅NOS
MW: 151,18 g/mol
Smeltpunt: 136…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022868
CAS nummer: 934-34-9
EINECS: 213-281-1