3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L16369.MDEA 65.3 EUR
L16369.MD L16369.03
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₉BO₄
MW: 191,98 g/mol
Smeltpunt: ∼ 218 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075738
CAS nummer: 216144-91-1
EINECS: 000-000-0