1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L11318.06EA
134
EUR
L11318.06
L11318.14
L11318.03
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin 95%
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Formule:
C₄H₄F₃NO MW: 139,08 g/mol Kookpunt: 68…69 °C (40 mmHg) Dichtheid: 1,276 Vlampunt: 60 °C (140 °F) |
MDL Nummer:
MFCD00040885 CAS nummer: 335-08-0 EINECS: 000-000-0 UN: 2929 ADR: 6.1,II |