Yttrium(III) 2-ethylhexanoate ≥99.8% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
36661.14EA 177 EUR
36661.14
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate ≥99.8% (metals basis)
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
Formule: C₂₄H₄₅O₆Y
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070441
CAS nummer: 103470-68-4