Flufenoxuron
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
EHERC13712000EA 121 EUR
EHERC13712000
Flufenoxuron
Flufenoxuron
Formule: C₂₁H₁₁ClF₆N₂O₃
MDL Nummer: MFCD00274597
CAS nummer: 101463-69-8
EINECS: 417-680-3