3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52877.MDEA 51.1 EUR
H52877.MD
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BNO₆
MW: 293,08 g/mol
Smeltpunt: 246…250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411932
CAS nummer: 377780-80-8