4-Carboxyphenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20954.03EA
34.7
EUR
B20954.03
B20954.14
B20954.06
4-Carboxyphenylboronic acid ≥97%
4-Carboxyphenylboronic acid
Formule:
C₇H₇BO₄ MW: 165,94 g/mol Smeltpunt: ∼ 220 °C (ontbinding) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151801 CAS nummer: 14047-29-1 EINECS: 000-000-0 |