4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A19720.06EA 40.4 EUR
ABCRAB124976.0005 A19720.06 A19720.14 A19720.22
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride 98%
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂NO
MW: 180,04 g/mol
Smeltpunt: 254…256 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143110
CAS nummer: 52671-64-4