3-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H53149.03EA 355.68 EUR
H53149.03
3-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BFNO₃
MW: 196,97 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363793
CAS nummer: 871332-63-7