2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H53178.MDEA
141.44
EUR
H53178.MD
H53178.03
2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule:
C₈H₉BFNO₃ MW: 196,97 g/mol Smeltpunt: 174…176 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08436028 CAS nummer: 874289-40-4 |