3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H53084.03EA 620 EUR
H53084.03 H53084.MD
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Smeltpunt: 138…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363749
CAS nummer: 871329-62-3