3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid ≥98%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52886.03EA 285 EUR
H52886.03 H52886.MD
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid ≥98%
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Smeltpunt: 264…266 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363791
CAS nummer: 871329-84-9