N-Fluorobenzenesulphonimide ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L13955.03EA 21.1 EUR
L13955.03 L13955.14 L13955.06
N-Fluorobenzenesulphonimide ≥97%
N-Fluorobenzenesulphonimide
Formule: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
MW: 315,34 g/mol
Smeltpunt: 114…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144885
CAS nummer: 133745-75-2
EINECS: 000-000-0