5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25176.14EA 270 EUR
B25176.14 B25176.06
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₈BrClFN
MW: 240,50 g/mol
Smeltpunt: 221…226 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143426
CAS nummer: 202865-69-8