4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15654.06EA 45.8 EUR
A15654.06 A15654.14
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₇BrFN·HCl
MW: 240,50 g/mol
Smeltpunt: 254…257 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143266
CAS nummer: 147181-08-6