3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%, JRD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H31785.MDEA 46.1 EUR
H31785.MD H31785.03
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%, JRD
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃NO
MW: 225,60 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06212980
CAS nummer: 771581-60-3
ADR: 8,III