3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33121.06EA 381 EUR
H33121.06 H33121.03
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Smeltpunt: 219…220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185679
CAS nummer: 1214328-36-5