3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H31653.06EA 287 EUR
H31653.06 H31653.03
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Smeltpunt: 148…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025372
CAS nummer: 916420-53-6