3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23349.06EA 139 EUR
B23349.06 B23349.14 B23349.03
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188,62 g/mol
Smeltpunt: ∼ 225 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012858
CAS nummer: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8