4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21748.03EA
41.3
EUR
B21748.03
B21748.14
B21748.06
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formule:
C₇H₉ClN₂O₂ MW: 188,62 g/mol Smeltpunt: 255…257 °C (ontbinding) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012863 CAS nummer: 18600-42-5 EINECS: 242-441-3 |